Imprimer
Cellules de numération, Bürker
Fournisseur: LABOR OPTIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1900000 1910000 1920000 1930000
631-1141EA 74.9 EUR
631-1141 631-1122 631-1123 631-1124
Cellules de numération, Bürker
Lames Cellules de numération
Counting chambers according to Bürker's ruling.
  • Grands carrés divisés par des lignes doubles (écart de 0,05 mm) en 16 carrés groupés
  • Doubles traits formant de petits carrés d'une surface de 0,0025 mm²
  • Neuf grilles de numération
Conviennent à la numération des leucocytes et érythrocytes.
Carrés de numération: 9