Imprimer
VWR®, Blocs de réfrigération
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
216-1168EA 302 EUR
216-1168 216-1169
VWR®, Blocs de réfrigération
Poches refroidissantes
These tough, resuable bottle packs are designed to safeguard temperature-sensitive products during storage and transport. They can be chilled in a freezer, refrigerator, or low temperature incubator and are effective when used with insulated shipping containers.
  • Hard plastic bottle pack is filled with water
  • Can be refrigerated or frozen to keep products cold or frozen
  • Long lasting, high-performance temperature protection
Ces blocs de gel résistants sont spécialement conçus pour le refroidissement des produits en boîtes, sacs, sachets et autres emballages de réfrigération. L'intérieur gel assure un refroidissement constant et en toute fiabilité.
  • Non toxiques, adaptés aux aliments
  • Utilisation possible avec des charges lourdes
  • Supportent des conditions difficiles de transport