Imprimer
Tubes pour échantillons, avec bouchons à vis, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
363282 364238
479-0017EA 240 EUR
479-0017 479-0019
Tubes pour échantillons, avec bouchons à vis, Nunc™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PS, transparent avec bouchons à vis en PE blanc
  • Good chemical resistance, designed for a high level of mechanical stress
  • Temperature resistant from –10 to +70 °C
  • Can be centrifuged up to 4000×g
Base plate. Le bouchon à vis ne comporte pas de bords intérieurs tranchants, ce qui empêche la formation de gouttelettes et présente uniquement un faible risque de formation d'aérosols. Idéal pour le transport et le stockage du sang, de l'urine, etc. Volume de travail 25 ml.