Imprimer
Récipients avec bouchon à vis
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 104 EUR
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Récipients avec bouchon à vis
Pots Pots à usage général
Flacon et bouchon en PFA
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de −270 à 250 °C
For sample collection, storage and transport.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904