Imprimer
Collecteurs d'échantillons, avec bouchon à vis, STERILIN®
Fournisseur: Sterilin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
128DB/IRR 185DB/IRR 190DB/IRR
216-1557EA 1130 EUR
216-1557 216-2129 216-2130
Collecteurs d'échantillons, avec bouchon à vis, STERILIN®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Polystyrene, clear, with screw cap.
  • Triple-wrapped with two easy tear bags within a bulk outer liner bag
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Marked with an irradiation dot as assurance of sterility and batch details for full traceability
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
Idéal pour une utilisation en milieu hospitalier afin de faciliter le transfert stérile du produit.
Certifications: Le marquage CE indique la conformité avec la Directive européenne 98/79/CE.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.