Imprimer
Collecteur d'échantillons avec bouchon à vis ou capuchon
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2598 597
216-2280EA 379 EUR
216-2280 216-2260
Collecteur d'échantillons avec bouchon à vis ou capuchon
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PP, translucide ou en PS, transparent avec couvercle en PE.
  • En PP, très bonne résistance chimique et thermique (comprise entre –10 et +121 °C), autoclavable
  • En PS, bonne résistance chimique et thermique (de –10 à +70 °C)
  • Les deux types sont étanches aux liquides, légers et résistants
Parfaits pour la collecte, le transport et le stockage d'échantillons.