Imprimer
Pots à col large, avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2116-0015 2116-0030 2116-0060 2116-0125 2116-0250 2116-0500 2116-1000 2117-0060 2117-0125 2117-0250 2117-0500 2117-1000 2118-0001 2118-0002 2118-0004 2118-0008 2118-0016 2118-0032 2118-9050
216-8201EA 23.9 EUR
216-8201 216-8202 216-8203 216-8204 216-8205 216-8206 216-8207 216-8213 216-8214 216-8215 216-8216 216-8217 216-8222 216-8223 216-8224 216-8225 216-8226 216-8227 216-8221
Pots à col large, avec bouchon à visser, Nalgene®
Pots Pots à usage général
En PC transparent avec bouchon à visser en PP blanc, en PMP transparent avec bouchon à visser en PP blanc, ou en PPCO translucide avec bouchon à visser en PP blanc.
  • PC: Antichoc, non toxique. Pour les applications en chambre froide et en réfrigérateur. Thermorésistant de −135 à +135 °C
  • PMP: bonne résistance chimique, parfaitement adapté à la conservation d'archives; perte de formaldéhyde de 2 % seulement par an. Conforme à la norme CFR 21, partie 177.1520, pour une utilisation avec des denrées alimentaires et des boissons. Thermorésistant de −20 à +175 °C
  • PPCO: très bonne résistance chimique. Thermorésistant de −10 à +121 °C
Pots à parois droites avec ouverture large.