Imprimer
VWR®, Conteneurs d'échantillons coniques, avec couvercles clipsables
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-2639EA 450 EUR
216-2639 216-2640 216-2648 216-2651 216-2652 216-2649
VWR®, Conteneurs d'échantillons coniques, avec couvercles clipsables
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, translucent.
  • Disponibles en version stérile ou non stérile
  • Graduations en relief
  • Couvercle clipsable étanche
Flacons coniques pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.