Imprimer
Conteneurs de transport et de stockage avec couvercles à emboîter
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
911100 911200 911300 911400 911600
216-3212EA 0 EUR
216-3212 216-3214 216-3216 216-3218 216-3219
Conteneurs de transport et de stockage avec couvercles à emboîter
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Tube en PE-HD blanc avec couvercle en PE-BD blanc
  • Bonne résistance thermique et chimique
  • Congelable, empilable
  • Avec couvercle à fermeture étanche
Pour stocker ou transporter des matériaux solides et liquides, des échantillons et des équipements de laboratoire généraux.