Imprimer
Pots à prélèvement
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
68594 68894 69194 69294
216-3162EA 42.5 EUR
216-3162 216-3168 216-3174 216-3176
Pots à prélèvement
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
  • Available in four sizes
  • Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904