Adapters with tube connector, straight or angled, Quickfit®
AdaptateursRaccords rodés
PYREX®, borosilicate glass, clear.
Very good chemical resistance, high temperature resistance
Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread connector accepts rubber hose with a bore of 9 mm
With straight or right angled connection for the attachment of rubber tubings etc. Detachable plastic screw thread connectors allow flexible tubing to be fitted easily and safely.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.