Imprimer
Adapters with tube connector
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05092001 05092003 05092004 05095001 05095002 05095003 05095004
201-2141EA 16.3 EUR
201-2141 201-0348 201-2142 201-2146 201-0349 201-2109 201-2147
Adapters with tube connector
Adaptateurs Raccords rodés
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Raccords à rodage mâle normalisé et avec olive droite ou à angle droit. Olive de Ø ext. 8 mm.