Imprimer
Raccords droits pour tuyaux
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
152400 152715 152705 152710
229-3176EA 34.1 EUR
229-3176 229-3173 229-3171 229-3172
Raccords droits pour tuyaux
Raccords et connecteurs
PP, transparent, with tapered ends.
  • Good mechanical and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Pour tuyaux de différents diamètres.