Imprimer
Connecteurs pour tuyaux, droits
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
152505 152510 152605 152615
229-3241EA 28.1 EUR
229-3241 229-3242 229-3251 229-3255
Connecteurs pour tuyaux, droits
Raccords et connecteurs
PP ou PEHD, transparent.
  • Bonne résistance mécanique et chimique
  • Le raccord pour tuyaux en PP assure une excellente résistance thermique, autoclavable
  • Le connecteur de tubes en PEHD assure une bonne résistance thermique
Avec embouts biseautés, pour raccorder des tuyaux de différents diamètres.