Imprimer
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
70527 70528 70529 70530 70531 70532
229-0723EA 24 EUR
229-0723 229-0724 229-0725 229-0726 229-0727 229-0728
Connecteurs pour tuyaux, en Y
Raccords et connecteurs
En PP, blanc.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Extrémités coniques.
Certifications: Conformes aux normes relatives à l'alimentation et aux médicaments 90/128CE, 92/39CE et FDA 21 CFR 177.1520.