Imprimer
Réfrigérant à serpentin
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 156 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Réfrigérant à serpentin
Condenseurs
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Grande surface de refroidissement grâce au serpentin dans lequel circulent les vapeurs
For cooling condensate from vapours, with cone and socket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external diameter and GL 14 threaded joints.