Imprimer
Condensers, Allihn and Liebig type, with standard ground joints
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CX7/02/SC CX7/03/SC CX7/04/SC CX7/06/SC CX7/05/SC CX7/08/SC
201-8250EA 236 EUR
201-8250 201-8307 201-8308 201-8310 201-8309 201-8311
Condensers, Allihn and Liebig type, with standard ground joints
Condenseurs
Condenseurs selon Allihn, en verre borosilicaté PYREX®, pour la condensation des vapeurs.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Idéaux pour les applications de reflux. Avec cône NS. Les sections à réservoir intérieur offrent une plus grande surface de refroidissement. Avec connecteurs à filetages de vis en plastique amovibles pour un ajustement facile et sécurisé du tuyau flexible.