Imprimer
Réfrigérant à boules d'Allihn
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05223302 05223303 05223304 05223403 05223404 05223504 05223201 05223202 05223204 05223301 05223203
201-1687EA 98.6 EUR
201-1687 201-1688 201-0360 201-1689 201-3341 LENZ05223504 201-1686 201-1685 LENZ05223204 LENZ05223301 LENZ05223203
Réfrigérant à boules d'Allihn
Condenseurs
En verre DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour la condensation des vapeurs. Avec 5 boules (longueur du manteau 250mm) ou 8 boules (longueur 400mm) et rodages mâles et femelles normalisés. Raccordement à l'eau par tuyau souple sur olive en verre.
Compliant with DIN 12581 or supplementary DIN
Certifications: Conformité à la norme DIN 12581 ou DIN supplémentaire