Imprimer
Réfrigérants à serpentin à rodage standard
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05233404 05233504 05233201
201-3353EA 189 EUR
201-3353 LENZ05233504 271-3351
Réfrigérants à serpentin à rodage standard
Condenseurs
DURAN®, borosilicate glass.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour le refroidissement des condensats. Raccordement d'eau par des olives en verre de Ø ext. 11 mm.