Imprimer
Tubes réfrigérants en verre Duran®
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05200004 05200001
201-1662EA 33.4 EUR
201-1662 201-1661
Tubes réfrigérants en verre Duran®
Condenseurs
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With 14/23 standard ground socket.