Imprimer
Filtres en ligne haute pression
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JR-M68230-2 JR-M68231-5
554-1156EA 553 EUR
554-1156 554-1157
Filtres en ligne haute pression
Filtres Systèmes de filtres en ligne
Le filtre en ligne en acier inoxydable n'a quasiment pas de volume mort et peut être utilisé dans diverses applications sans élargissement important de la bande ou perte d'efficacité. Cette version est destinée à une utilisation analytique entre la valve d'injection de l'auto-échantillonneur et la colonne.
  • Réduit le volume mort
  • Pour les applications à pression élevée (jusqu'à 350 bar/5000 psi)