Imprimer
Boucles d'échantillonnage pour vannes Rhéodyne®
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JR-SLR-111 JR-SLR-112 JR-SLR-112-77 JR-SLR-113 JR-SLR-113-77 JR-SLR-114 JR-SLR-114-77 JR-SLR-115 JR-SLR-115-77 JR-SLR-116 JR-SLR-116-77 JR-SLR-117 JR-SLR-117-77 JR-SLR-118 JR-SLR-118-77 JR-SLR-111-77
554-1030EA 163 EUR
554-1030 554-1031 JOURJR-SLR-112-77 554-1032 JOURJR-SLR-113-77 JOURJR-SLR-114 JOURJR-SLR-114-77 554-1033 JOURJR-SLR-115-77 JOURJR-SLR-116 JOURJR-SLR-116-77 554-1034 JOURJR-SLR-117-77 554-1035 JOURJR-SLR-118-77 JOURJR-SLR-111-77
Boucles d'échantillonnage pour vannes Rhéodyne®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Boucles d'échantillonnage
Découpées par un traitement de type électrolytique, suivi d'un nettoyage sous haute pression et ultra-sons avant d'être séchées et protégées par un embout plastique pour éviter la contamination du capillaire.
Pour vannes de Ø int. 1/16”.