Imprimer
Avantor® Hichrom, Filtres de précolonne
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
554-7720EA 78.4 EUR
554-7720 554-7719 HI-685 554-7722 HI-615 HI-686 HICHHI-602 HICHHI-602X
Avantor® Hichrom, Filtres de précolonne
Filtres Filtres de précolonnes
Placé immédiatement avant la colonne, le fritté pour filtres en ligne piège les particules qui se trouvent dans l'échantillon. Pour les échantillons qui peuvent être absorbés de façon irréversible dans la colonne, l'utilisation de cartouches de garde est fortement recommandée.
  • Protège les colonnes des particules, très faible volume mort
  • Pratiquement aucun volume mort sans aucun élargissement de la bande ou perte d'efficacité
  • Compatible avec toutes les colonnes HPLC
Le filtre HI-704 se compose d'un support en acier inoxydable avec un trou traversant de 0,020" et d'une frite en acier inoxydable encapsulée de PEEK, 2 µm (fournie).
Le fritté pour filtre en ligne à serrage à main HI-685 est doté d'une fritte en acier inoxydable 2 µm contenue dans un raccord en PEEK connecté directement sur la colonne.