Imprimer
Avantor® Hichrom, Bouchons pour colonnes
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HI-001EA 17.8 EUR
HI-001 HICHHI-001K
Avantor® Hichrom, Bouchons pour colonnes
Raccords et connecteurs
Ces bouchons pour colonnes en polymère permettent d'éviter l'évaporation du solvant lorsque les colonnes ne sont pas en cours d'utilisation.
  • Conception à serrage à main
  • Prolongent la durée de vie des colonnes HPLC
  • S'adaptent à toutes les tailles de colonnes