Imprimer
Avantor® Hichrom, Raccords
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HI-050EA 26.3 EUR
HI-050 HI-050X HI-031
Avantor® Hichrom, Raccords
Raccords et connecteurs
En PEEK. Peuvent s'utiliser jusqu'à 150 °C. Contrairement aux raccords en acier inoxydable, ceux en PEEK à serrage manuel ne resteront pas bloqués sur le tuyau. Compatible avec tout types de raccords finaux.
  • Serrage résistant jusqu'à 6000 psi
  • Raccord étanche au vide
  • Inerte et biocompatible