Imprimer
Régulateur de pression de sortie
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 415 EUR
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Régulateur de pression de sortie
Vannes Clapets anti-retour
Ce régulateur installe sur le détecteur une conduite de récupération des fluides et empêche la formation de bulles pendant le dégazage. Il est équipé d'un contre-pression réglable de 0 à 20,5 bars (300 psi) sans se déconnecter du système. Autres tailles disponibles.
  • Améliore la stabilité de la ligne de base
  • Faible volume mort
  • Biocompatible