Imprimer
Bouchon d 'étanchéité
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JR-4073-10 JR-4072-10 JR-4071-10
555-3595EA 30.8 EUR
555-3595 554-1146 554-0759
Bouchon d 'étanchéité
Raccords et connecteurs
These nylon column end plugs fit all columns with 10-32 threads. The long design and threading down to the ferrule ensure safe closing of valuable columns.
  • Available with a 5/16" wrench flat
  • Easy removal