Imprimer
Accessoires
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 425 EUR
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Accessoires
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Les colonnes Merck sont disponibles sous trois présentations différentes.
1. La colonne traditionnelle Hibar® RT est munie de raccords standard femelles de ¹/₁₆". Le support autonome pour cartouche de garde Hibar®, associé aux cartouches de garde LiChrospher® 4-4 peuvent être utilisés pour protéger la colonne.
2. Les cartouches LiChroCART® utilisent des raccords manuCART® amovibles à connexions femelles standard de ¹/₁₆". Les raccords manuCART® comprennent un support de cartouche de garde, partie intégrante du montage, ce qui permet de réduire le volume mort. Ils peuvent être utilisés avec les cartouches Merck de 75 à 250 mm de longueur.
3. Colonnes Chromolith® - les tiges en silice monolithique sont revêtues de PEEK et sont disponibles « prêtes à l'emploi » avec raccords d'extrémité; voir l'entrée appropriée du catalogue pour accéder à des détails et des images sur les colonnes et colonnes de garde.
Colonne Hibar® RT (nouvelle génération) avec précolonne LiChroCart® et support de connexion directe: Raccordement d'une colonne Hibar® RT avec précolonne LiChroCart® 4-4.
Cartouches LiChroCART® avec support de cartouche manuCART®: Le système manuCART® est approprié aux colonnes de Ø int. de 2, 3, 4 et 4,6 mm et de longueur de 75 à 250 mm. Support de colonne de garde 4-4 intégré.
Cartouches de garde: Les colonnes de garde ou cartouches LichroCART® Merck 4-4-mm sont très pratiques. Avec le support adéquat, elles peuvent s’utiliser avec toutes les colonnes, Merck ou autres. Utilisez les raccords manuCART® pour les cartouches Merck et le support de précolonne Hibar® 4-4 pour les colonnes prêtes à l’emploi. Les cartouches de garde Merck 4-4 sont disponibles avec des phases C18, C8, RP Select B, Si, NH₂, CN et DIOL.