Imprimer
Colonnes HPLC en phase inverse, HxSil C8 et C18
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
79868 79135 79137 79138 79107 79108 79109 79116 79117 79882 79889 79451 79452 79458 79459 79869 79299 79923 79922
554-1331EA 973 EUR
554-1331 554-1235 554-1237 554-1238 554-1207 554-1208 554-1209 554-1216 554-1217 554-1340 554-1347 554-1266 554-1267 554-1272 554-1273 554-1332 HAMI79299 HAMI79923 HAMI79922
Colonnes HPLC en phase inverse, HxSil C8 et C18
Colonnes pour chromatographie
Colonnes de silice 100 Å pour séparations en phase inverse.
  • Séparation des HPA
  • Amélioration de la rétention des composés
  • Séparation des composés neutres, acides et basiques sans traînée (facteur de traînée inférieur à 2,0)