Imprimer
Colonnes HPLC, LiChrospher®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 451 EUR
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
Colonnes HPLC, LiChrospher®
Colonnes pour chromatographie
LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher® est disponible avec différents greffages.
LiChrospher® Si 60 et Si 100 sont des sorbants à base de silice sphérique polyvalents pour HPLC en phase normale.
LiChrospher® CN a des propriétés polaire et hydrophobe et peut donc être utilisé comme alternative moins polaire que le LiChrospher® Si 60 pour des applications en phase normale ou comme alternative moins hydrophobe que le LiChrospher® RP-8 pour des applications en phase inverse. De plus, il est plus polyvalent par la possibilité d'interaction sélective de charges.
LiChrospher® NH₂ possède des propriétés polaire et hydrophobe et peut être utilisé en phase normale, phase inversée et en chromatographie d' échange d'ions. Les applications types sont la séparation de carbohydrates par chromatographie en phase inverse ou de nucléotides en temps qu'échangeur d'ions faible.
LiChrospher® DIOL a des propriétés polaire et hydrophobe et peut donc être utilisé comme alternative moins polaire que le LiChrospher® Si 60 pour des applications en phase normale ou comme alternative moins hydrophobe que le LiChrospher® RP-8 pour des applications en phase inverse. LiChrospher® DIOL convient également pour la chromatographie d'exclusion.
LiChrospher® RP-select B est un support traditionnel très reproductible de gel de silice sphérique avec des propriétés de phase inverse. Ce support convient particulièrement pour la séparation de composés basiques, toutefois avec des bonnes caractéristiques pour des composés neutres et acides.
LiChrospher® RP-8, RP-18 et RP-18 endcapped sont des sorbants traditionnels polyvalents à base de silice sphérique avec des proriétés de phase inverse. Il convient pour la séparation de composés neutres, acides et faiblement alcalins.
LiChrospher® WP 300 RP-18 est un sorbant pour HPLC très sélectif et fiable pour la séparation de peptides et de protéines de faible masse moléculaire. LiChrospher® WP 300 RP-18 permet une séparation sans traînée de pics pour les composés alcalins et convient pour la séparation.
LiChrospher® PAH est une colonne pour HPLC très efficace et sélective spécialement conçue pour une séparation efficace de 16 HPA (hydrocarbures polycycliques aromatiques) selon EPA 610 et 550, ainsi que du benzo(e)pyrène et pérylène.
Les cartouches LiChroCART® (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51486.0001
Les cartouches LiChroCART® (10×250 mm) nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51419.0001
Les cartouches de garde se connectent aux cartouches LiChroCART® par l'intermédiaire du support manu-CART® 1.51486.0001.
LiChrospher® RP-8, RP-18 and RP-18 endcapped are highly reproducible and versatile traditionally produced spherical silica gel sorbents with reversed phase properties. They are well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.