Imprimer
Colonnes capillaires, BPX70
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
054600 054602 054603 054606 054607 054612 054613 054616 054617 054620 054621 054622 054623 054624
568-0170EA 420 EUR
568-0170 558-0332 558-0333 558-0334 568-0172 568-0174 568-0175 568-0176 568-0177 568-0179 568-0180 558-0252 558-0335 568-0181
Colonnes capillaires, BPX70
Colonnes pour chromatographie
La polarité a été conçue pour l'analyse d'ester méthylique d'acide gras (FAME).
70% cyanopropyl diméthylpolysiloxane.
Température max: 260 °C
Peuvent remplacer: CP-Sil88, DB-23, HP-23, Rtx-2330, SP-2330, SP-2380.