Imprimer
Colonnes de fractionnement, Dufton, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FC1/12 FC1/22
201-8387EA 144 EUR
201-8387 201-8388
Colonnes de fractionnement, Dufton, Quickfit®
Composants de distillation Colonnes de distillation
PYREX®, verre borosilicaté
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Comprend une colonne avec une spirale en verre Dufton ajustée avec précision. Bonne efficacité : le liquide descend en suivant la spirale vers le bas de la colonne et rencontre la vapeur qui remonte. La spirale peut être retirée pour le nettoyage.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable