Imprimer
Combinaisons de protection chimique, Tyvek® 500 Industrie, modèle CCF5
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TYCCF5SWHSM010 TYCCF5SWHMD010 TYCCF5SWHLG010 TYCCF5SWHXL010 TYCCF5SWH2X010 TYCCF5SWH3X010
113-3853EA 325 EUR
113-3853 113-3854 113-3855 113-3856 113-3857 113-9700
Combinaisons de protection chimique, Tyvek® 500 Industrie, modèle CCF5
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons Tyvek® sont composées de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Ultra-low linting fabric
  • Collar, elasticated wrists, waist and ankles
  • Tyvek® zip and zip flap for enhanced protection
  • Gusset for improved fit
  • Stitched internal seams to help reduce contamination from the inside to the outside of the garment
  • Robust yet lightweight overall (<180 g per garment)
Colour: White.
Poids: 41 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.(EU) 2016/425.
Cdt: Individually packaged with size label on each bag.