Ces combinaisons Tyvek® sont composées de polyéthylène haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
- Ultra-low linting fabric is robust yet lightweight (<180 g per garment)
- 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
- Large, 'easy to grasp' zip pull
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
- Ample crotch area for freedom of movement; stitched external seams
- Very low inward leakage thanks to optimised design
- Optional Eco packaging reduces waste and energy consumption
Les applications types pour les combinaisons Tyvek® 500 Xpert comprennent celles présentes dans la manipulation de produits pharmaceutiques, le traitement chimique, l'industrie pétrolière et gazière, les travaux et les opérations de maintenance générale, la peinture par pulvérisation automatique et bien d'autres encore.
Poids : 41,5 g/m² (blanc), 44 g/m² (bleu et vert)
Couleur: Bleu, vert ou blanc
Certifications: Type 5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126 ; Cat. III.
Cdt: Emballage standard: 1 combinaison + 1 manuel d'utilisation par sachet.
Éco emballage: contient 25 combinaisons + 1 manuel d'utilisation.