Imprimer
VWR®, Shoe Covers, LDPE/LLDPE
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8281EA 9.5 EUR
113-8281 113-8284
VWR®, Shoe Covers, LDPE/LLDPE
Vêtements à usage unique
Surchaussures composées à 65% de PE faible densité (PE-BD) et à 35% de PE faible densité linéaire (PE-LBD).
  • Répulsif contre l'humidité et la saleté
  • Pas de couture sous le pied
l×h : 410×150 mm
* Taille unique