Imprimer
Surchaussures, Secutex® pro, PP/PE
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30250-90 30254-90
ZVGA30250-90EA 119 EUR
ZVGA30250-90 ZVGA30254-90
Surchaussures, Secutex® pro, PP/PE
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures protègent contre les produits chimiques agressifs et autres substances.
  • Lint-free, resistant to abrasion, tear and water
  • Permeable to air and water vapour ensures breathability
  • Anti-static
*One size fits all.