Ces surchaussures en PP non tissé recouvert d'un élastomère sont traitées en salle propre qui assure la compatibilité avec la norme ISO classe 5 des conditions de fonctionnement.
- Antidérapantes
- Faibles émissions de particules
- Ouverture à élastiques
Pour classe 100, environnements ISO 5, M3.5.
Longueur: 400 ou 455 mm
Hauteur: 170 mm
Épaisseur: 0,14 mm
Allongement: max. 120%.
Cdt: 100 pièces par sachet intérieur hermétique ; un sachet intérieur par sachet extérieur hermétique ; quatre sachets extérieurs par boîte (400 pièces).