Imprimer
Boot Couvercles Tyvek® 500, modèles POBA/POB0
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TYPOB0SWH00020 TYPOBASWH00020
113-0489EA 420 EUR
113-0489 113-0490
Boot Couvercles Tyvek® 500, modèles POBA/POB0
Vêtements à usage unique
Spécialement conçues pour les vêtements Tyvek®, ces surchaussures à hauteur du genou offrent une meilleure protection des parties du corps les plus exposées aux substances dangereuses.
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Élastique supérieur et liens de fixation
  • Coutures internes piquées
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux côtés
  • Avec ou sans semelle antidérapante
Tyvek® garments are composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size). Typical applications include pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up.
One size fits all.
Certifications: EU 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126.
Cdt: 200 per box, bulk packed.