Imprimer
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3, PE
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
62470_B 62483 62467 62494 62470
113-0345EA 290 EUR
113-0345 113-0347 111-9008 111-0365 113-8201
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3, PE
Masques Masques pour salles propres
Pour salles propres de classe 1, ISO 3, M1.5 et inférieure.
  • Couche extérieure en film de PE ajouré protégeant de toute contamination
  • Lien polyester stérile et média filtrant en polyester
  • Efficacité de filtration de ≥89% pour les bactéries et de ≥90% pour les particules
Cdt: Emballage individuel. Paquets à double sachet.