Imprimer
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Straight Wrist
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8276EA 131 EUR
113-8276 113-8277 113-8275
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Straight Wrist
Vêtements à usage unique
Ces blouses de laboratoire jetables en PP non tissé sont dotées d'un col effilé et d'une poche poitrine. Idéales pour les applications non critiques.
  • Coutures bordées
  • Poignet droit
  • Fermeture à bouton-pression
  • Une poche
Longueur: 1020 mm; 870 mm (manches)
Densité : 40 g/m²
Couleur : blanc