Imprimer
Blouses de laboratoire, polyester/coton, 494
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8219.004 8219.006 8219.008 8219.010 8219.012 8219.014
UVEX8219.004EA 64.6 EUR
UVEX8219.004 UVEX8219.006 UVEX8219.008 UVEX8219.010 UVEX8219.012 UVEX8219.014
Blouses de laboratoire, polyester/coton, 494
Tenue de travail
Blouses de laboratoire 65 % polyester et 35 % coton.
  • Coupe droite, col à bride
  • Patte de boutonnage
  • 1 poche poitrine intérieure, 1 poche poitrine extérieure, 2 poches latérales
Couleur: blanc
Poids: 250 g/m²
Longeur: 96 cm