Imprimer
Tablier, PVC
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
56-100 PVC-45W
113-1029EA 9.4 EUR
113-1029 113-8224
Tablier, PVC
Tenue de travail
Ce tablier en PVC résistant possède un tour de cou en nylon.
  • Hautement résistant aux huiles, aux graisses et à certains agents chimiques
  • Résistance aux déchirements
Épaisseur: 0,51 mm
Certifications: EN 14605; Cat. III