Imprimer
Bouchons compte-gouttes pour flacons à col étroit, séries 301 et 302
Fournisseur: Kautex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
406-72103 419-73350 455-72100 455-72101 455-72102
215-6320EA 0.8 EUR
215-6320 215-6301 215-0920 215-1409 215-6305
Bouchons compte-gouttes pour flacons à col étroit, séries 301 et 302
Capuchons Bouchons compte-gouttes
En PE-BD translucide
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Ils peuvent uniquement être utilisés avec les flacons à col étroit des séries 301 et 302.
Informations de commande: Les bouchons captifs en PVC rouge glissent sur des fermetures en pointe de différentes tailles.