Imprimer
Bouchon à vis pour flacons de laboratoire, GLS 80®, ouverture/fermeture rapide, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 50.2 EUR
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Bouchon à vis pour flacons de laboratoire, GLS 80®, ouverture/fermeture rapide, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, bleu.
Avec joint à lèvres
Résistants à une température de 140 °C, autoclavables
Il suffit simplement de tourner deux fois le filetage spécial pour ouvrir ou fermer le flacon
Une bague anti-goutte adaptée en PP (bleu) est également disponible, permettant une utilisation propre et sans gouttes
En PSU, blanc
Avec joint recouvert de PTFE. Le matériau utilisé est un composé spécial à base de polyacrylsulphone. Par conséquent, les propriétés chimiques, thermiques et mécaniques du matériau sont considérablement améliorées et correspondent aux besoins du laboratoire. Le joint recouvert des deux côtés de PTFE assure une étanchéité parfaite du flacon.
Résistance thermique jusqu'à 180 °C, autoclavables
Il est possible d'ouvrir et de fermer le flacon GLS 80® en le faisant pivoter de seulement trois-quarts de tour
Un anneau verseur correspondant en PTFE est également disponible, pour une utilisation propre et anti-gouttes
With PTFE coated seal. The material used is a special compound based on polyacrylsulphone. Consequently the chemical, thermal and mechanical properties of the material are noticeably improved and matched to laboratory requirements. The seal, which is coated on both sides with PTFE, ensures the bottle can be tightly closed.