Imprimer
Bouchons à vis, raccords pour remplissage/aération rapide, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2158-0022 2158-0021 2158-0031 2158-0032
216-4386EA 426 EUR
216-4386 216-4385 216-4387 216-4388
Bouchons à vis, raccords pour remplissage/aération rapide, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, blanc, avec joint en TPE.
  • Très bonne résistance chimique, résistance thermique de –10 à +135 °C, autoclavables
  • Disponibles avec deux ou trois raccords de tuyaux pour des diamètres internes de 6 ou 9 mm
  • Avec vanne d'arrêt de sécurité
Bouchon à vis (taille de bouchon 83B) avec bouchons à fermeture rapide et raccords pour tuyaux intérieurs et extérieurs. Pour un transfert pratique des liquides avec les tuyaux du client. Parfait pour une utilisation en tant que piège à vide avec les bonbonnes Nalgene® pour charges élevées. Chaque connexion sur le couvercle est dotée d'une vanne d'arrêt qui se referme lorsqu'un raccord est retiré.