Imprimer
Bouchons de remplissage et d'aération, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2162-0830 2162-0831 2162-0531
216-8912EA 77.2 EUR
216-8912 216-8913 216-8911
Bouchons de remplissage et d'aération, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, blancs avec joints en TPE et capuchons en TPE
  • S'adaptent à toutes les grandes bonbonnes Nalgene® ou les flacons à bouchon à vis de 53 mm (53 B) ou 83 mm (83 B)
  • Choix de tube de 6,3 mm (1/4 ") ou 12,7 mm (1/2 ") pour le bouchon de 83 mm (83 B)
  • Autoclavable
Bouchons à vis pour le transfert stérile de liquides de milieu nutritif, de réactifs biologiques, d'eau pure et de produits chimiques. Pour les applications nécessitant l'utilisation de bioréacteurs et fermenteurs.
Informations de livraison: le pack comprend le bouchon, les tuyaux en silicone Nalgene® traités au platine pour l'aspiration et la distribution, ainsi qu'une protection contre les éclaboussures lors du remplissage.