Imprimer
Capuchons de rechange pour flacons à col étroit et de cultures
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8-1000-45 8-1000-68
RIXI8-1000-45EA 15.4 EUR
RIXI8-1000-45 RIXI8-1000-68
Capuchons de rechange pour flacons à col étroit et de cultures
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP noir
  • Très bonne résistance thermique et chimique
  • Adaptés aux flacons 215-1821 à 215-1836 et flacons de culture 215-1861 à 215-1866
  • Insert pour une meilleure étanchéité