Imprimer
Flacons à col étroit, avec bouchon à vis
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41322030 41323072 41322012 41323054 41322066 41322054 41322018 41322072
215-2194EA 255 EUR
215-2194 HECH41323072 HECH41322012 HECH41323054 HECH41322066 HECH41322054 HECH41322018 HECH41322072
Flacons à col étroit, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Flacons à col étroit, en verre transparent ou marron avec bouchon à vis en PP noir. Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter des liquides.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour les applications qui n'impliquent pas de fortes contraintes thermiques
  • Filetage rond conforme à la norme DIN 168
  • Couleur marron pour les substances sensibles à la lumière