Imprimer
Bouchons à vis, inviolables, pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1017526 1155886
215-1101EA 33.2 EUR
215-1101 215-2445
Bouchons à vis, inviolables, pour flacons de laboratoire, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +140 °C
  • Grande étanchéité
Pour les flacons de laboratoire avec filetage DIN GL 45.