Imprimer
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 25.9 EUR
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire, DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP, colorés, avec joint à lèvres.
  • Pour filetages DIN/GL
  • Résistance thermique jusqu'à +140 °C
  • Autoclavable